Läs mer
(E)-Oct-4-ene-1,8-dioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Oct-4-ene-1,8-dioic Acid |
| CAS | 48059-97-8 |
| Molekylformel | C8 H12 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-2H,3-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/b2-1+ |
| LEDER | OC(=O)CC\C=C\CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-oct-4-enedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.179 |
| Formel vikt | 172.074 |