Läs mer
(E)-Olopatadinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30005068
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005068 1 mg
30005940 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO5750051MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 949141-22-4
Molekylformel C21 H23 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 373.87
Synonym (11E)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), (E)-Olopatadine Hydrochloride
IUPAC-namn 2-[(11E)-11-[3-(dimetylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benoxepin-2-yl]ättiksyra; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-Olopatadine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8+;
Formel vikt 373.1445
Procent renhet >95%