Läs mer
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3,7 mm
Produktkod. p-7237830
Change view
Wells:
48-brunn
96 brunnar
Gel Procent:
6 %
8 %
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Gel Procent unitSize
10654583 96 brunnar 6 % Varje
10206172 48-brunn 8 % Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10654583 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EP09606
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
8 E-PAGE™96 geler, 4,5 ml E-PAGE™ Ladda buffert 1 (4X), 1 fjärilsöppnare, 1 E-PAGE™ Blotting Pad
E-PAGE™ Geler är fristående, förgjutna geler som inkluderar en gelmatris och elektroder förpackade inuti en engångskassett.
E-PAGE Geler är fristående, förgjutna geler som inkluderar en gelmatris och elektroder förpackade inuti en engångskassett. Proteinseparation på en E-PAGE Gel kräver en EBase Integrated Device, en kompakt och automatiserad plattform designad för medelhög och hög genomströmning av elektrofores.
Varje E-PAGE 8 % 48-brunnars gel innehåller 48 provbanor och 4 markörbanor med en separationslängd på 3,2 cm. E-PAGE 48-brunnars geler kan laddas med en 12- eller 8-kanals pipett eller ett robotsystem med 4 eller 8 spetsar (Figur 1).
Varje E-PAGE 6 % 96-brunnars gel innehåller 96 provbanor och 8 markörbanor med en separationslängd på 1,6 cm. Kassettens brunnsöppningar är kompatibla med standardformatet för 96-brunnars plattor och kan bekvämt laddas med en flerkanalspipett eller 8-, 12- eller 96-tipps vätskehanteringsrobot (Figur 2).
Både E-PAGE 48 och 96 kassetter kan öppnas för att avlägsna gelén för nedströms färgning eller blotting (figur 3 och 4). Dessutom är varje kassett märkt med en individuell streckkod för att underlätta identifiering av gelen med hjälp av kommersiella streckkodsläsare.
Mer om E-PAGE prefabricerade gelsystem
De Invitrogen E-PAGE prefabricerade gelsystem är designat för snabb, rörig medelhög och hög genomströmning av proteinelektrofores. Den består av E-PAGE prefabricerade geler, E-Base Integrerade enheter för att köra gelerna, och gratis E-Editor 2.0 programvara för bildanalys.
Allt-i-ett E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System är designat för snabb och bekväm gelelektrofores med hög genomströmning. Med torr förgjutning E-PAGE gelteknologi kan du köra proteinprover på så lite som 14 minuter. Enheten kommer med förprogrammerade protokoll för båda E-PAGE geltyper.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 6 %
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 3.7 mm
Gel typ E-PAGE
Provladdningsvolym Upp till 20μ L
Separationsintervall 10 till 300 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 96 brunnar
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 8 geler (1 kit)
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur, låt inte temperaturen sjunka under 4 C eller °stiga över 40 °C
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 13 cm
Produktlinje E-PAGE
För användning med (utrustning) E-BAS