Läs mer
(E)-Pyriminobac-methyl 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316305
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316305 1 ml
1 options
Produktkod. 30316305 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16659510AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyriminobac-methyl (mixture of E/Z isomers)
CAS 136191-64-5
Analyt- eller komponentnamn Pyriminobac-methyl (mixture of E/Z isomers)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H19 N3 O6
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym KIH 6127, KUH 920, Benzoic acid, 2-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]-6-[1-(methoxyimino)ethyl]-, methyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O6/c1-10(20-25-5)11-7-6-8-12(15(11)16(21)24-4)26-17-18-13(22-2)9-14(19-17)23-3/h6-9H,1-5H3
LEDER CON=C(C)c1cccc(Oc2nc(OC)cc(OC)n2)c1C(=O)OC
IUPAC-namn methyl 2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy-6-(N-methoxy-C-methylcarbonimidoyl)benzoate
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 361.3493
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 361.1274 g/mol