Läs mer
Invitrogen™ Mus E-selektin (SELE) ELISA Utrustning
Produktkod. 17185769
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17185769
Brand: Invitrogen™ EMSELEX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
The Mouse E-Selectin (SELE) ELISA kvantifierar Ms E-Selectin i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Ms E-Selectin. Metodens princip The Mouse E-Selectin solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Leukocyter fäster vid blodkärlendotelet under extravasation i postkapillära venoler i lymfkörtlar. Dessutom uppstår leukocytadhesion i kapillärerna och små venoler på vilken plats som helst i kroppen efter inflammation. Detta svar är omedelbart och involverar en kaskad av adhesionsreceptorer. Vid endotelytan deltar medlemmar av selektin- och immunoglobulinsuperfamiljerna i denna kaskad. Selectiner är cellytelektiner av C-typ som spelar en roll i leukocytadhesion till blodkärlsväggens endotel. E-selektin (CD62E) är ett endotelcellsspecifikt selektin som uttrycks först efter aktivering med proinflammatoriska cytokiner. In vitro-experiment har visat att IL-1, TNFalfa och bakterieväggkomponenter som lipopolysackarider inducerar transkriptionen av E-selektin i en NFkB-beroende signaleringskaskad. E-selektin har associerats med blodkärlendotel i olika inflammatoriska situationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q00690
Analysintervall 12,29 till 3000 pg/ml
Analyskänslighet 10 pg/mL
Kalibreringsområde 10 pg/ml till 3000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selectin, Lymfotaktin, MCP-5, M, M, 1, M, 1 MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tillräckligt för 5 x 96 Assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 20339
Gensymbol CD62E,E-selektin,ELAM-1,Elam,LECAM2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Annan forskning
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CD62E, E-selectin, Elam
Mål E-selektin (CD62E)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter