Läs mer
(E)-Thiothixen, TRC
Produktkod. 30453038
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453038 5 mg
30449571 1 mg
30452202 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3752805MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3313-27-7
Molekylformel C23 H29 N3 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 443.63
Synonym (E)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-9H-thioxanthene-2-sulfonamide, (E)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-thioxanthene-2-sulfonamide, (E)-Thiothixene, P 4657A, trans-Thiothixene
IUPAC-namn (9E)-N,N-dimetyl-9-[3-(4-metylpiperazin-1-yl)propyliden]tioxanten-2-sulfonamid
LEDER CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C/CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-Thiothixene
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8+
Formel vikt 443.1701