missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene, TRC

Produktkod. 30352271
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352271 10 mg
30352727 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36578510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 119757-57-2
Molekylformel C24H23ClO2
Molekylvikt (g/mol) 378.89
Synonym 4-[1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-phenol
IUPAC-namn 4-[(E)-1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol
LEDER OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCCl)C=C2)=C(CC)/C3=CC=CC=C3)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H23ClO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17H2,1H3/b24-23+
Formel vikt 378.1387
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.