Läs mer
(E/Z)-10-hydroxydemetylnortriptylinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30394941
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394941 1 mg
30390340 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30394941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9185231MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E/Z)-10-Hydroxydemethylnortriptyline Hydrochloride
Molekylformel C18H19NO . (HCl)
Kvantitet 1 mg
Synonym 10-Hydroxydesmethylnortriptyline Hydrochloride, 5-(3-Aminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H19NO.ClH/c19-11-5-10-15-14-7-2-1-6-13(14)12-18(20)17-9-4-3-8-16(15)17;/h1-4,6-10,18,20H,5,11-12,19H2;1H/b15-10-;
LEDER OC1C2=C(C=CC=C2)/C(C3=CC=CC=C3C1)=C\CCN.Cl
IUPAC-namn (Z)-5-(3-aminopropyliden)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-10-ol hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 301.81
Formel vikt 301.61