Läs mer
(E/Z)-2-Propyl-2-pentenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E,Z) 2-Propyl-2-pentenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 90124-74-6 |
| Molekylformel | C10 H18 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-4-7-9(8-5-2)10(11)12-6-3/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7+ |
| LEDER | CCC\C(=C/CC)\C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-2-propylpent-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vikt | 170.1307 |