missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(E,Z)-2-Propyl-2-pentenoic Acid, TRC

Produktkod. 30420838
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420838 100 mg
30412756 1 mg
30415133 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30420838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP838300100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 60218-41-9
Molekylformel C8 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Synonym 2-Pentenoic acid, 2-propyl-, 2-Propyl-2-pentenoic acid, 2-Propyl-2-pentenoate, 2-Propylpenten-2-oic acid, (E,Z)-2-Propyl-2-pentenoic acid
IUPAC-namn (E)-2-propylpent-2-enoic acid
LEDER CCC\C(=C/CC)\C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (E,Z) 2-Propyl-2-pentenoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b7-5+
Formel vikt 142.0994
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.