missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine ((E,Z)-Desmethyldoxepin), Mikromol™

Produktkod. 30050293
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050293 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050293 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0032.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine ((E,Z)-Desmethyldoxepin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (E,Z)-Desmethyldoxepin
CAS 1225-56-5
Analyt- eller komponentnamn (E,Z)-Desmethyldoxepin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H19 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-, Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine, N-methyl- (7CI,8CI), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Demethyldoxepin, Desdoxepin, Desmethyl doxepin, Desmethyldoxepine, Monodesmethyldoxepin, N-Desmethyldoxepin, Nordoxepin, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, Doxepin Hydrochloride Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, (E,Z)-Desmethyldoxepin, Desmethyldoxepin (cis/trans)
InChI formel InChI=1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3
LEDER CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 265.356
Kvantitet 25 mg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.