Läs mer
(E/Z)-3-O-Methyl Entacapone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E/Z)-3-O-Methyl Entacapone |
| CAS | 146698-91-1 |
| Molekylformel | C15H17N3O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Cyano-N,N-diethyl-3-(4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)-2-propenamide, (E/Z)-Entacapone 3-Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O5/c1-4-17(5-2)15(20)11(9-16)6-10-7-12(18(21)22)14(19)13(8-10)23-3/h6-8,19H,4-5H2,1-3H3/b11-6- |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)\C(=C/c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC-namn | (Z)-2-cyano-N,N-diethyl-3-(4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.31 |
| Formel vikt | 319.1168 |