missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E/Z)-4,4’-Dihydroxy-N-desmethyl Tamoxifen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dihydroxy-N-desmethyl Tamoxifen (E,Z mixture) |
| CAS | 1217247-19-2 |
| Molekylformel | C25H27NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (E/Z)-4’-Hydroxy Endoxifen |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO3/c1-3-24(18-4-10-21(27)11-5-18)25(19-6-12-22(28)13-7-19)20-8-14-23(15-9-20)29-17-16-26-2/h4-15,26-28H,3,16-17H2,1-2H3/b25-24- |
| LEDER | CC/C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)\C3=CC=C(O)C=C3 |
| IUPAC-namn | 4,4'-(1-(4-(2-(methylamino)ethoxy)phenyl)but-1-ene-1,2-diyl)diphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.49 |
| Formel vikt | 389.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?