missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(E/Z)-4-Carboxymethyl-5-(4-fluorophenyl)-2-methyl-pent-4-en-3-one, TRC

Produktkod. 30349011
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349011 100 mg
30361217 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC178750100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 122549-26-2
Molekylformel C14H15FO3
Molekylvikt (g/mol) 250.27
Synonym 2-[(4-Fluorophenyl)methylene]-4-methyl-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
IUPAC-namn methyl (2E)-2-[(4-fluorophenyl)methylidene]-4-methyl-3-oxopentanoate
LEDER CC(C)C(=O)\C(=C\c1ccc(F)cc1)\CC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (E/Z)-4-Carboxymethyl-5-(4-fluorophenyl)-2-methyl-pent-4-en-3-one
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15FO3/c1-9(2)13(16)12(14(17)18-3)8-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-9H,1-3H3/b12-8+
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.