Läs mer
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
Beskrivning
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen (Afimoxifene) is a racemic compound of (Z)-4-Hydroxytamoxifen and (E)-4-Hydroxytamoxifen isomers. (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen is an estrogen receptor modulator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen |
| CAS | 68392-35-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H29NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Afimoxifene |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (215.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.51 |
| Visa mer |