Läs mer
(E/Z)-Ferulinsyra 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312104
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312104 1 ml
1 options
Produktkod. 30312104 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13644090AC1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Analyt- eller komponentnamn Ferulic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H10 O4
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
LEDER COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
IUPAC-namn 3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)prop-2-enoinsyra
Lösningsmedel eller matris Aceton
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 194,0579 g/mol