Läs mer
(E/Z)-FK-506 26,28-allilisk esteromarrangemangningsförorening (>90 %), TRC
Produktkod. 30010827
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010827 100 mg
30008733 25 mg
30008947 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF370020100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131944-48-4
Molekylformel C44 H69 N O12
Molekylvikt (g/mol) 804.02
Synonym 17,21-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclopentacosine-1,9,22,23(6H,25H)-tetrone, 7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,28a-hexadecahydro-7,21-dihydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-16,18-dimethoxy-4,6,12,14,20-pentamethyl-10-(2-propenyl)-, [3R-[3R*(1R*,3R*,4R*),4E,6S*,7S*,10R*,11E,14S*,16S*,17R*,18S*,20R*,21R*,28aS*]]- (9CI), FK506-A, [3R-[3R*(1R*,3R*,4R*),4E,6S*,7S*,10R*,11E,14S*,16S*,17R*,18S*,20R*,21R*,28aS*]]-7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,28a-Hexadecahydro-7,21-dihydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-16,18-dimethoxy-4,6,12,14,20-pentamethyl-10-(2-propenyl)-17,21-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclopentacosine-1,9,22,23(6H,25H)-tetrone, Tacrolimus Impurity D, (E/Z)-FK-506 26,28-Allylic Ester Rearrangement Impurity
LEDER CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\2/C)\C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tacrolimus TLC Impurity 2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C44H69NO12/c1-10-13-30-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-29(6)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(31-15-16-33(46)36(23-31)53-7)28(5)21-27(4)34(47)24-35(30)48/h10,19,21,26-27,29-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,28-21+/t26-,27-,29+,30+,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-,40+,44+/m0/s1
Formel vikt 803.482