Läs mer
(E/Z)-Flupentixol Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30389030
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30389030 100 mg
1 options
Produktkod. 30389030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF598050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flupentixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Molekylformel C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol
InChI formel InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[3-[2-(trifluormetyl)tioxanthen-9-yliden] propyl] piperazin-1-yl] etanol; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 507.44
Formel vikt 506.1173