Läs mer
(E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25NO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17,25H2,1H3/b24-23- |
| Formel vikt | 359.1885 |