Läs mer
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ Elektroniska justerbara spetsavstånd Flerkanaliga utjämnarpipetter
Beskrivelse
Utför provöverföringar mellan praktiskt taget alla rör, ställ, mikroplatta eller horisontell gellåda snabbt och effektivt med justerbart spetsavstånd.
Utför provöverföringar mellan praktiskt taget alla rör, ställ, mikroplattor eller horisontell gellåda snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ utjämnare pipett. Justerbart spetsavstånd låter dig ställa in avståndet mellan spetsarna genom att helt enkelt skjuta skalan för att expandera eller dra ihop sig till önskat laboratorieware-format.Den NYA My Pipette™ skapare-appen möjliggör programmering av E1-ClipTip från bekvämligheten av din dator.
Följande produkter rekommenderas för SARS Cov-2-testning: 4672100BT och 4672060BT.
Innovativ ClipTip interlocking spets interface-teknologi*
- Spetsen är låst och förseglad på plats tills den matas ut— inga tappade spetsar som slösar värdefulla prover
- Komplett försegling för att säkra provvolymen i varje spets för ökad noggrannhet och precision
- Spetsar fästs och matas ut med en lätt beröring— eliminerar frustrationen av att slå spetsar på pipetten
My Pipette skapare för att revolutionera hur du pipetterar med en ny era av teknik
- Ny webbaserad pipetteringsapp som drivs av Thermo Fisher Cloud
- Möjliggör effektiv, centraliserad programmering och delning av protokoll mellan E1-ClipTip pipetter och kollegor
- Erbjuder förprogrammerade protokoll att ladda ner och dela för många av dina favoritreagenssatser och pipetteringsprotokoll
- Anslut E1-ClipTip-pipetten till appen via en Bluetooth** eller USB-anslutning.
- Accelerera samarbete och reproducerbarhet, allt från din dators bekvämlighet.
E1-ClipTip pipett för att hjälpa dig njuta av pipettering
- E1-ClipTip är designad för optimal komfort och användarvänlighet: den elektroniska spetsutkastningen och pipettering med pekfingret låter tummen slappna av under pipettering.
- Två driftalternativ: Stegbaserad matris eller förinställningar med inställningar för dina vanligaste applikationer.
- Programfunktionen låter dig lagra 30 dina vanligaste Matrix- eller Presats-protokoll med ett specifikt namn.
- Anslut din E1-ClipTip-pipett till My Pipette skapare-appen bekvämt via Bluetooth**
- Fem olika användarprofiler erbjuder anpassade inställningar för flera användare och protokoll
- MyPipette™ funktion för att anpassa din huvudmenyvy genom att ordna ikonerna i din föredragna ordning eller skapa genvägar för dina favoritprogram och pipetteringsfunktioner. Du kan också skydda viktiga inställningar från oavsiktlig redigering med ett lösenord.
- Service- och kalibreringsspårare påminner dig när pipetten behöver skickas för service
- Litiumjonbatteri för långvarig prestanda och snabb laddning. Laddning med laddstativ eller stickpropp, du bestämmer.
- 2 års garanti med bekväm webbregistrering
E1-ClipTip™ Utjämnare: överföra flera prover mellan olika laboratorieware-format
- Justerbart spetsavstånd låter dig ställa in avståndet mellan pipettspetsarna för olika typer av laboratorieoratorieartiklar genom att helt enkelt skjuta en skala för att utöka eller dra ihop spetsavståndet till önskat format:
- Mikrocentrifugrör till/från 24,-48,-96 och 384-brunnars mikroplattor
- Provrör till/från djupbrunnsblock
- Mikroplattor och rör till agarosgeler
- Spara upp till 90 % i tid och upprepningar jämfört med användning av enkanaliga manuella pipetter***
E1-ClipTip pipett och ClipTip spetsar för varje applikation
- Välj din E1-ClipTip, volymintervall från 0,5μ l till 1 250 μl:
- Enskilda kanaler
- Flerkanaler med 8, 12 eller 16 kanaler i 96 och 384 format
- Justerbart spetsavstånd flerkanaler med 6, 8, 12 kanaler i 96 och 384 format
- Brett urval av ClipTip-spetsar:
- ClipTip 96-format spetsar finns i 20, 50, 200, 300, 1 000 och 1 250μ l
- ClipTip 384-format spetsar finns i 12,5, 30 och 125μ l
- Flera förpackningsalternativ: filtrerad, steril, icke-steril, rackad och ladda om
* E1-ClipTip 12,5 och alla 384 E1-ClipTip-pipetter använder snap- och förseglingsteknik.
** Bluetooth-modeller tillgängliga i följande länder/regioner: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kina, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Ungern, Island, Indien, Irland, Italien, Japan, Korea (republiken) , Tyskland, lettland, liechtenstein, litauen, luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA och Vatikanstaten. För andra länder bör katalognummer utan anknytning 'BT' användas.
*** Jämfört med en manuell enkelkanalerpipett som fyller en 96-brunnars mikroplatta från mikrocentrifugrör. Se Thermo Scientific Smart Note: Finns det ett enklare och mer effektivt sätt att överföra vätskor mellan olika laboratorieware-format än att använda traditionella handhållna pipetter? 2014.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändningsbegränsning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Alla varumärken tillhör Thermo Fisher Scientific och dess dotterbolag om inte annat anges. Bluetooth™ är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibla tips | ClipTip 1 250 |
| Justerbart spetsavstånd | Ja |
| Färg | Turkos knapp |
| För användning med | ClipTip™ 1 250 |
| Modell | Bluetooth |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | E1-ClipTip |
| Programmerbarhet | Ja |
| Typ | utjämnare pipett |
| Volym (metrisk) | 15 till 1 250μ l |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.