Läs mer
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ Elektroniska enkanaliga pipetter
Produktkod. 15673026
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 12,5μ l
10 till 300μ l
15 till 1 250μ l
2 till 125μ l
Kompatibla tips:
ClipTip 1 250
ClipTip 12,5
ClipTip 200
ClipTip 300
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kompatibla tips Förpackningsstorlek
15673026 0,5 till 12,5μ l ClipTip 12,5 Varje
15683026 2 till 125μ l ClipTip 200 Varje
15693026 10 till 300μ l ClipTip 300 Varje
15603036 15 till 1 250μ l ClipTip 1 250 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15673026 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4670000BT
Begäran om offert för större kvantiteter
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gör repetitiva pipetteringsuppgifter med mikrocentrifug eller provrör effektivare med våra elektroniska enkanalspipetter, som har elektronisk spetsutkastning, pekfingerpipettering och ClipTip teknologi.
Gör repetitiva pipetteringsuppgifter med mikrocentrifug eller provrör effektivare med Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektroniska enkanaliga pipetter. Funktioner som elektronisk spetsutkastning, pipettering med pekfinger och Thermo Scientific™ ClipTip™ tekniken är det som gör den idealisk. Den NYA My Pipette™ Creator app möjliggör programmering av E1-ClipTip från bekvämligheten av din PC.
Innovativt ClipTip interlocking tip interface teknologi*
  • Spetsen är låst och förseglad på plats tills den matas ut— inga tappade tips som slösar värdefulla prover
  • Komplett försegling för att säkra provvolymen i varje spets för ökad noggrannhet och precision
  • Spetsar fästs och matas ut med en lätt beröring— eliminerar frustrationen av att slå spetsar på pipetten
My Pipette skapare för att revolutionera hur du pipetterar med en ny era av teknik
  • Ny webbaserad pipetteringsapp som drivs av Thermo Fisher Cloud
  • Möjliggör effektiv, centraliserad programmering och delning av protokoll mellan E1-ClipTip pipetter och kollegor
  • Erbjuder förprogrammerade protokoll att ladda ner och dela för många av dina favoritreagenssatser och pipetteringsprotokoll
  • Ansluta E1-ClipTip pipettera till appen via en Bluetooth** eller USB förbindelse.
  • Accelerera samarbete och reproducerbarhet, allt från din dators bekvämlighet.
E1-ClipTip pipett för att hjälpa dig njuta av pipettering
  • E1-ClipTip är designad för optimal komfort och användarvänlighet: den elektroniska spetsutkastningen och pipettering med pekfingret låter tummen slappna av under pipettering.
  • Två driftalternativ: Stegbaserad matris eller förinställningar med inställningar för dina vanligaste applikationer.
  • Programfunktionen låter dig lagra 30 dina vanligaste Matrix- eller Presats-protokoll med ett specifikt namn.
  • Anslut din E1-ClipTip pipettera till My Pipette Creator-appen bekvämt via Bluetooth**
  • Fem olika användarprofiler erbjuder anpassade inställningar för flera användare och protokoll
  • MyPipette™ funktion för att anpassa din huvudmenyvy genom att ordna ikonerna i din föredragna ordning eller skapa genvägar för dina favoritprogram och pipetteringsfunktioner. Du kan också skydda viktiga inställningar från oavsiktlig redigering med ett lösenord.
  • Service- och kalibreringsspårare påminner dig när pipetten behöver skickas för service
  • Litiumjonbatteri för långvarig prestanda och snabb laddning. Laddning med laddstativ eller stickpropp, du bestämmer.
  • 2 års garanti med bekväm webbregistrering
E1-ClipTip pipett och ClipTip tips för varje applikation
  • Välj din E1-ClipTip , volymintervall från 0,5μ L till 1250 μL:
    • Enskilda kanaler
    • Flerkanaler med 8, 12 eller 16 kanaler i 96 och 384 format
    • Justerbart spetsavstånd flerkanaler med 6, 8, 12 kanaler i 96 och 384 format
  • Brett urval av ClipTip tips:
    • ClipTip Tips i 96 format finns tillgängliga i 20, 50, 200, 300, 1000 och 1250μ l
    • ClipTip Tips i 384-format finns i 12.5, 30 och 125μ l
    • Flera förpackningsalternativ: filtrerad, steril, icke-steril, rackad och ladda om
Kompatibel med Thermo Scientific ClipTip pipettspetsar.
* E1-ClipTip 12,5 och alla 384 E1-ClipTip pipetter använder snap- och förseglingsteknik.
** Bluetooth-modeller tillgängliga i följande länder/regioner: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kina, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Ungern, Island, Indien, Irland, Italien, Japan, Korea (republiken) , Tyskland, lettland, liechtenstein, litauen, luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA och Vatikanstaten. För andra länder bör katalognummer utan anknytning 'BT' användas.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning : Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Alla varumärken tillhör Thermo Fisher Scientific och dess dotterbolag om inte annat anges. De Bluetooth™ är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips ClipTip 12,5
Justerbart spetsavstånd Ja
Färg Violett
För användning med ClipTip™ 12,5
Modell Bluetooth
Antal kanaler 1
Produktlinje E1-ClipTip
Programmerbarhet Ja
Typ Elektronisk enkelkanalspipett
Volym (metrisk) 0,5 till 12,5μ l
Ökar 0,01 μl