Läs mer
E260, MedChemExpress
Produktkod. 16490867
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490867 50 mg
16465416 100 mg
16464568 10 mg
16443136 25 mg
16407287 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490867 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112097
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.
E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E260
CAS 1241537-79-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H34N6S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (2.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)C1=CC=C(C2=CN3C(SC(N4CCC(CN5CCN(C)CC5)CC4)=N3)=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 438.63
Formel vikt 438.63
Procent renhet 99.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease