Läs mer
E3 ligase Ligand 8, MedChemExpress
Beskrivning
E3 ligase Ligand 8 is a ligand for E3 ubiquitin ligase. E3 ligase Ligand 8 can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs. PROTACs are inducers of ubiquitination-mediated degradation of cancer-promoting proteins.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E3 ligase Ligand 8 |
| CAS | 1225383-33-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H34N2O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (188.46 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CC=CC=C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.61 |
| Formel vikt | 530.61 |
| Visa mer |