Läs mer
E4CPG, MedChemExpress
Beskrivning
E4CPG ((RS)-ECPG) is a Group I/Group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. E4CPG can inhibit the paired-pulse ratio of monosynaptic inhibitory postsynaptic currents (IPSC) potentiation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E4CPG |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 170846-89-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H13NO4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | (RS)-ECPG |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (44.80 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣H2O : 1 mg/mL (4.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Visa mer |