Läs mer
E7046, MedChemExpress
Beskrivning
E7046 is an orally bioavailable and specific EP4 antagonist, with IC50 of 13.5 nM and Ki of 23.14 nM. E7046 exhibits anti-tumor activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E7046 |
| CAS | 1369489-71-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H18F5N3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.87 mM) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C([C@@H](NC(C2=C(OC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)N(C)N=C2C(F)F)=O)C)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.39 |
| Formel vikt | 483.39 |
| Visa mer |