Läs mer
E7449, MedChemExpress
Produktkod. 16483296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483296 25 mg 25mg
16475856 100 mg 100mg
16475148 10 mg -
16451377 50 mg -
16407877 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12418
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress E7449 is a potent PARP1 and PARP2 inhibitor and also inhibits TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 2.0, 1.0, ∼50 and ∼50 nM for PARP1, PARP2, TNKS1 and TNKS2, respectively, using 32P-NAD+ as substrate.
E7449 is a potent PARP1 and PARP2 inhibitor and also inhibits TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 2.0, 1.0, ∼50 and ∼50 nM for PARP1, PARP2, TNKS1 and TNKS2, respectively, using 32P-NAD+ as substrate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E7449
Fysisk form Solid
CAS 1140964-99-3
Färg Yellow
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15N5O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (20.17 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1NNC2=C3C1=CC=CC3=NC(CN4CC5=C(C=CC=C5)C4)=N2
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Formel vikt 317.34
Procent renhet 98.0%