Läs mer
E7449, MedChemExpress
Produktkod. p-200101766
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
Produktkod. 16483296
Brand: Medchem Express HY12418
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress E7449 is a potent PARP1 and PARP2 inhibitor and also inhibits TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 2.0, 1.0, ∼50 and ∼50 nM for PARP1, PARP2, TNKS1 and TNKS2, respectively, using 32P-NAD+ as substrate.
E7449 is a potent PARP1 and PARP2 inhibitor and also inhibits TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 2.0, 1.0, ∼50 and ∼50 nM for PARP1, PARP2, TNKS1 and TNKS2, respectively, using 32P-NAD+ as substrate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E7449
Fysisk form Solid
CAS 1140964-99-3
Färg Yellow
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15N5O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (20.17 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1NNC2=C3C1=CC=CC3=NC(CN4CC5=C(C=CC=C5)C4)=N2
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Formel vikt 317.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.