missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

E7449, MedChemExpress

Produktkod. 16451377
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16451377 50 mg -
16483296 25 mg 25mg
16475856 100 mg 100mg
16475148 10 mg -
16407877 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16451377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12418

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress E7449 is a potent PARP1 and PARP2 inhibitor and also inhibits TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 2.0, 1.0, ∼50 and ∼50 nM for PARP1, PARP2, TNKS1 and TNKS2, respectively, using 32P-NAD+ as substrate.

E7449 is a potent PARP1 and PARP2 inhibitor and also inhibits TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 2.0, 1.0, ∼50 and ∼50 nM for PARP1, PARP2, TNKS1 and TNKS2, respectively, using 32P-NAD+ as substrate.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material E7449
Fysisk form Solid
CAS 1140964-99-3
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15N5O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (20.17 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1NNC2=C3C1=CC=CC3=NC(CN4CC5=C(C=CC=C5)C4)=N2
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Formel vikt 317.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.