missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

E7820, MedChemExpress

Produktkod. 16492237
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492237 50 mg
16488697 5 mg
16483426 25 mg
16406108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492237 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14571

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress E7820 (ER68203-00), an orally active aromatic sulfonamide derivative, is a unique angiogenesis inhibitor suppressing an expression of integrin alpha2 subunit on endothelium. E7820 inhibits rat aorta angiogenesis with an IC50 of 0.11 μg/ml. E7820 modulates α-1, α-2, α-3, and α-5 integrin mRNA expression. Antiangiogenic and antitumor activity.

E7820 (ER68203-00), an orally active aromatic sulfonamide derivative, is a unique angiogenesis inhibitor suppressing an expression of integrin alpha2 subunit on endothelium. E7820 inhibits rat aorta angiogenesis with an IC50 of 0.11 μg/ml. E7820 modulates α-1, α-2, α-3, and α-5 integrin mRNA expression. Antiangiogenic and antitumor activity.

Spezifikation

Kemiskt namn eller material E7820
CAS 289483-69-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H12N4O2S
Kvantitet 50 mg
Synonym ER68203-00
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (297.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC(C#N)=CC=C1)(NC2=C(NC=C3C#N)C3=C(C)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 336.37
Formel vikt 336.37
Procent renhet 98.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.