Läs mer
Cytiva EAH Sepharose™ 4B Medium
Produktkod. 11544925 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11544925 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11544925 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17056901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Används för att koppla föreningar innehållande karboxylgrupper till Sepharose 4B. EAH Sepharose™ 4B Medium ger extremt stabil koppling via en 11-atoms distansarm.
  • Grupp som ska kopplas: -COOH, -CHO
  • Matris: 4% agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Extremt stabil koppling via en 11-atoms hydrofil distansarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Matris 4% agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 3 till 14
Kvantitet 50 mL
Innehåll och lagring 4 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Används för att koppla föreningar innehållande karboxylgrupper till Sepharose 4B genom karbodiimidbaserad koppling via en 11-atoms distansarm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EAH Sepharose 4B, 50 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol