Läs mer
EAI045, MedChemExpress
Beskrivning
EAI045 is an allosteric and the fourth-generation inhibitor of mutant EGFR with IC50s of 1.9, 0.019, 0.19 and 0.002 μM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M and EGFRL858R/T790M at 10 μM ATP, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EAI045 |
| CAS | 1942114-09-1 |
| Färg | off White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H14FN3O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (260.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(C1=C(O)C=CC(F)=C1)N2C(C(C=CC=C3)=C3C2)=O)NC4=NC=CS4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.4 |
| Formel vikt | 383.4 |
| Visa mer |