missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ EAP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 16546491
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16546491 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16546491 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA588177

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MELGSCLEGG REAAEEEGEP EVKKRRLLCV EFASVASCDA AVAQCFLAEN DWEMERALNS YFEPPVEESA LERRPETISE PKTYVDLTNE ETTDSTTSKI SPSEDTQQEN GSMFSLITWN IDGLDLNNLS ERARGVCSYL ALYSPDVIFL QEVIPPYYSY LKKRSSNYEI ITGHEEGYFT AIMLKKSRVK LKSQEIIPFP; Positive Samples: HepG2, HeLa, Mouse brain; Cellular Location: Cytoplasm, Nucleus, PML body, nucleolus.

This gene encodes a member of a superfamily of divalent cation-dependent phosphodiesterases. The encoded protein associates with CD40, tumor necrosis factor (TNF) receptor-75 and TNF receptor associated factors (TRAFs), and inhibits nuclear factor-kappa-B activation. This protein has sequence and structural similarities with APE1 endonuclease, which is involved in both DNA repair and the activation of transcription factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen EAP2
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.11 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen TDP2
Genaccessionsnr. O95551, Q9JJX7
Gene Alias 5'-Tyr-DNA phosphodiesterase; 5'-tyrosyl-DNA phosphodiesterase; AD022; AD-022; D13Ertd656e; dJ30M3.3; EAP2; EAPII; ETS1-associated protein 2; ETS1-associated protein II; hTDP2; MGC111021; MGC9099; RP1-30M3.3; Tdp2; TRAF and TNF receptor associated protein; TRAF and TNF receptor-associated protein; TTRAP; Tyr-DNA phosphodiesterase 2; tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2; Tyrosyl-RNA phosphodiesterase; VPg unlinkase
Gensymboler TDP2
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human TDP2 (NP_0576982).
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51567, 56196
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.