Läs mer
Sperian™ Howard Leight™ Bilsom™ 303 Engångsöronproppar
Produktkod. 16378345
Change view
Färg: Gul och vit
Produktkod.
16378345 Färg: Gul och vit
1 options
Produktkod. 16378345 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1006187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.84 SEK
    466.69 SEK / 200 par
    Save 257.15 SEK
    35% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bär bekvämare än andra öronproppar av skum under långa tidsperioder. Sperian™ Howard Leight™ Bilsom™ 303 Engångsöronproppar är idealiska för miljöer med medium till högt ljud.
  • Polyuretanskum expanderar försiktigt i hörselgången, vilket resulterar i lägre expansionstryck
  • Slät, smutsavvisande hud förhindrar smutsuppbyggnad
  • Avsmalnande kulformad design är lättare att rulla ner och sätta in, anpassar sig jämnare till hörselgången
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gul, Vit
Storlek Universell
Kvantitet 1 st
Pluggform Kula
Produkttyp Öronpropp