Läs mer
3M™ Öronproppar Top Up Bag
Produktkod. 17297640 Handla allt 3M Produkter
Change view
37 dB
Produktkod.
17297640 37 dB
1 options
Produktkod. 17297640 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100100263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6020.00 SEK
    3635.21 SEK / 2000 par
    Save 2384.79 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öronproppar tillverkade av mjukt, allergivänligt skum. De kan minska ljudnivån med 37 dB och har en avsmalnande design som sitter bekvämt i dina öron.
  • Minskar ljudnivån med 37 dB
  • Modellen är kompatibel för användning med 3M™ E-A-RFit™ Valideringssystem och finns som sonderad plugg
  • Avsmalnande design sitter bekvämt i dina öron
  • Mjukt, allergivänligt skum ger minimalt tryck i örat
  • 2000 par per låda
  • Tillgänglig med sondfunktion för användning med 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klass 1100 R
Kvantitet 2000 par/låda
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med sladd Utan sladd