Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Lipid and Metabolism |
| Mål | EARS2 |
| Synonym | EC 6.1.1.17, GluRS, Glutamate--tRNA ligase, glutamyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), KIAA1970glutamate tRNA ligase 2, mitochondrial, MSE1, probable glutamyl-tRNA synthetase, mitochondrial |
| Gensymbol | EARS2 |