Beskrivning
- 37 kHz ultraljudsfrekvens (kontrollområde -2,5 kHz till +5,5 kHz)
- 2 ultraljudslägen för behovsbaserad ljudfältsfördelning i ultraljudsbadet
- dynamiskt läge, automatiskt inställt: Ger mer intensiv rengöring med högre rengöringskraft
- Eco-läge, kan slås på: Ger skonsam rengöring med tystare drift
- Elektroniska väljarknappar på avtorkbar membranknappsats och LED-display för alla drifttillstånd
- Förval av rengöringstid: rengöringstid justerbar mellan 1 minut och 30 minuter eller kontinuerlig drift justerbar (ultraljud kontinuerlig drift max 6 timmar)
- Elektronisk temperaturkontroll justerbar i steg om 5 °C från 30 °C till 80 °C för apparater med uppvärmning (temperaturtolerans -5 °C till +8 °C)
- Säkerhetsavstängning med väckningsfunktion
- Efter 8 timmars inaktivitet
- vid ett kort avbrott i strömförsörjningen
- Automatisk avstängning av ultraljudsdrift vid badtemperatur > 90 °C
- Stänkskyddat hölje och rengöringsbricka tillverkade av rostfritt stål
- Sidoavstängningskran för att tömma rengöringstanken via avloppet längst bak på enheten (från Fisherbrand Easy 60H)
- 2 års garanti från första användning, men inte längre än 3 år från tillverkningsdatum
- Strömförbrukning totalt: 30 W
- Ultraljudsmaxeffekt: 240 W
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Hold (Håll) |
| Material | Rostfritt stål |
| Timer | 1 till 30 min. och kontinuerlig |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (engelska) | 0,24 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 0.9 L |
| Mått (D x B x H) Inredning | 80 x 185 x 55 mm |
| Inkluderar | Lock |
| Modell | EASY 10 (utan uppvärmning) |
| Visa mer |