Beskrivning
- 37 kHz ultraljudsfrekvens (kontrollområde -2,5 kHz till +5,5 kHz)
- 2 ultraljudslägen för behovsbaserad ljudfältsfördelning i ultraljudsbadet
- dynamiskt läge, automatiskt inställt: Serverar mer intensiv rengöring med högre rengöringskraft
- ekoläge, kan slås på: Serverar skonsam rengöring med tystare drift
- Elektronisk väljare slår på avtorkningsbar membranknappsats och LED-display för alla drifttillstånd
- Förval av rengöringstid: rengöringstid justerbar mellan 1 minut och 30 minuter eller kontinuerlig drift justerbar (ultraljud kontinuerlig drift max. 6 timmar)
- Elektronisk temperaturkontroll justerbar i steg om 5 °C från 30 °C till °80 C för enheter med värme (temperaturtolerans -5 C °till +8 °C)
- Säkerhetsavstängning med väckningsfunktion
- efter 8 timmars inaktivitet
- vid ett kortvarigt avbrott i strömförsörjningen
- Automatisk avstängning av ultraljudsdrift vid badtemperatur> 90 °C
- Stänksäkert hölje och rengöringsbricka i rostfritt stål
- Sidoavstängningskran för tömning av rengöringstanken via avloppet på baksidan av enheten (från Fisherbrand Lätt 60H)
- 2 års garanti från första användning, men inte längre än 3 år från tillverkningsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Hold (Håll) |
| Material | Rostfritt stål |
| Timer | 1 till 30 min. och kontinuerlig |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (engelska) | 3.41 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 12.9 L |
| Mått (D x B x H) Inredning | 215 x 275 x 195 mm |
| Inkluderar | Lock |
| Modell | EASY 120 H (with heating) |
| Visa mer |