Läs mer
Fisherbrand™ LÄTT 20 H
Produktkod. 17858036 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko plugg
Produktkod. Pluggtyp
17858036 Schuko plugg
1 options
Produktkod. 17858036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5125.00 SEK
    4074.95 SEK / Paket med 1
    Save 1050.05 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Fisherbrand Easy Ultrasonic Water Bath kännetecknas av enkel, användarvänlig drift. Med 100 % ultraljudseffekt vid en frekvens på 37 kHz löser Easy rengöringsuppgifter snabbt och effektivt. Lämplig för att ta bort sega, mineraliska smuts och polerpastor.
  • 37 kHz ultraljudsfrekvens (kontrollområde -2,5 kHz till +5,5 kHz)
  • 2 ultraljudslägen för behovsbaserad ljudfältsfördelning i ultraljudsbadet
    • dynamiskt läge, automatiskt inställt: Serverar mer intensiv rengöring med högre rengöringskraft
    • ekoläge, kan slås på: Serverar skonsam rengöring med tystare drift
  • Elektronisk väljare slår på avtorkningsbar membranknappsats och LED-display för alla drifttillstånd
  • Förval av rengöringstid: rengöringstid justerbar mellan 1 minut och 30 minuter eller kontinuerlig drift justerbar (ultraljud kontinuerlig drift max. 6 timmar)
  • Elektronisk temperaturkontroll justerbar i steg om 5 °C från 30 °C till °80 C för enheter med värme (temperaturtolerans -5 C °till +8 °C)
  • Säkerhetsavstängning med väckningsfunktion
    • efter 8 timmars inaktivitet
    • vid ett kortvarigt avbrott i strömförsörjningen
  • Automatisk avstängning av ultraljudsdrift vid badtemperatur> 90 °C
  • Stänksäkert hölje och rengöringsbricka i rostfritt stål
  • Sidoavstängningskran för tömning av rengöringstanken via avloppet på baksidan av enheten (från Fisherbrand Lätt 60H)
  • 2 års garanti från första användning, men inte längre än 3 år från tillverkningsdatum
Specifikationer
Visa Hold (Håll)
Material Rostfritt stål
Timer 1 till 30 min. och kontinuerlig
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220/240 V
Kapacitet (engelska) 0.42 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.6 L
Mått (D x B x H) Inredning 125 x 140 x 95 mm
Inkluderar Lock
Modell EASY 20 H (with heating)
Pluggtyp Schuko plugg