Läs mer
Fisherbrand™ LÄTT 50 R
Produktkod. 17952260 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
17952260 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 17952260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11538.04 SEK
    8829.04 SEK / Paket med 1
    Save 2709.00 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Förbered programkontrollerade prover - uppnå reproducerbara resultat. Provberedning på ett enkelt sätt. De Fisherbrand EASY-serien fokuserar på testsilrengöring, HPLC lösningsmedelsavgasning och andra labbapplikationer, såsom att lösa upp ämnen, producera emulsioner och accelerera reaktioner.
  • 37 kHz ultraljudsfrekvens (kontrollområde -2,5 / +5,5 kHz).
  • 4 ultraljudslägen för behovsorienterad ljudfältsfördelning och provberedning i ultraljudsbadet.
  • Allmänstädningsläge: Allmänna städuppgifter. Säkerställer en mer homogen fördelning av kavitation (mekanisk rengöring) i badet.
  • Siktrengöringsläge: Ökad ultraljudsintensitet för den mest envisa nedsmutsningen, sparar tid. För optimal rengöring av testsilar.
  • Provberedningsläge: Sopa och pulsera växelvis för homogen och stark rengöring. För provberedning såsom blandning, upplösning, dispergering, rengöring, etc.
  • Avgasningsläge: effektivare, snabbare och mer pålitlig. Snabb avgasning av HPLC-lösningsmedel.
  • Elektronisk väljare slår på avtorkningsbar membranknappsats och LED-display för alla drifttillstånd.
  • Förval av rengöringstid: rengöringstid justerbar mellan 1 minut och 30 minuter eller kontinuerlig drift justerbar (ultraljud kontinuerlig drift max. 6 timmar).
  • Akustisk och optisk signal vid slutet av rengöringen.
  • Säkerhetsavstängning med väckningsfunktion efter 8 timmars inaktivitet vid kortvarigt strömavbrott.
  • Automatisk avstängning av ultraljudsdrift vid badtemperatur >90 °C.
  • Stänksäkert hölje och rengöringsbricka i rostfritt stål.
  • Avstängningskran för tömning av rengöringstanken via avloppet på baksidan av enheten (350 R).
  • Olika fyllningsnivåer möjliga för olika behållarstorlekar. Spara vatten och medium (50 R).
  • 2 års garanti från den första driften, men inte längre än 3 år från tillverkningsdatum.
Specifikationer
Amperage 0,63 till 0,68 A
Visa Digital LED
Material Rostfritt stål
Timer 1 till 30 min. och kontinuerlig
Spänning 220/240 V
Kapacitet (engelska) 1,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Depth (engelska) Interiör 9,4 tum
Djup (metrisk) interiör 240 mm
Mått (D x B x H) Inredning 295 x 345 x 345 mm
Höjd (engelska) Interiör 5,5 tum
Höjd (metrisk) interiör 140 mm
Modell LÄTT 50 R
Pluggtyp EU-kontakt