Läs mer
Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillär HPLC kolumnkopplingssatser
Produktkod. 11571174 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
A/B-blandning och ventilering; för installation med två kolumner
HPLC till kolonn
Inställning med två kolumner
Kit för 360 μm OD smält kiseldioxid
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Varje
Produktkod. 11571174
Brand: Thermo Scientific™ SC601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kontakter, tees och hylsor med Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillära HPLC-kolonner.
Använd dessa kopplingssatser, ärmar och tees med Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillärkolonner. EASY-kolumner optimerar LC och LC/MS i nanoskala med. Lättanvända kontaktsatser med noll dödvolym finns tillgängliga för konfigurationer med en och två kolumner och säkerställer en enkel, reproducerbar installation för on-line LC/MS. Varje kolonn ger utmärkt kromatografisk prestanda på alla LC-system i nanoskala. Vid flödeshastigheter av nL/min kontra ml/min, EASY-Column erbjuder högre känslighet med större signal-brusförhållande jämfört med traditionell elektrospray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.79 mm
För användning med LC/MS
Porstorlek 120 Å
Produktlinje EASY-Column
Endcapped Ja
Typ A/B-blandning och ventilering; för installation med två kolumner
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.