Läs mer
Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillär HPLC kolumnkopplingssatser
Produktkod. 11875372 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek
11875372 Paket med 30
11322150 Varje
11571174 Varje
11302150 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11875372 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SC603
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Använd dessa kontakter, tees och hylsor med Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillära HPLC-kolonner.
Använd dessa kopplingssatser, ärmar och tees med Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillärkolonner. EASY-kolumner optimerar LC och LC/MS i nanoskala med. Lättanvända kontaktsatser med noll dödvolym finns tillgängliga för konfigurationer med en och två kolumner och säkerställer en enkel, reproducerbar installation för on-line LC/MS. Varje kolonn ger utmärkt kromatografisk prestanda på alla LC-system i nanoskala. Vid flödeshastigheter av nL/min kontra ml/min, EASY-Column erbjuder högre känslighet med större signal-brusförhållande jämfört med traditionell elektrospray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.79 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 4 cm
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Paket om 30
Produktlinje EASY-Column
Endcapped Ja
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.