Läs mer
Ansell™ Easy Flex 47-200 Series Nitril Medium Weight Handskar
Produktkod. 11706743 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6.5
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11706743
Brand: Ansell™ 47200090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svalheten och komforten av bomull - men med överlägset grepp. Beläggning endast på fingrar och handflata för att skydda arbetsområdet, men lämnar handryggen fri att andas.
  • Mycket bättre motståndskraft mot hakar, punktering och nötning.
  • Nitrilbeläggning stöter bort olja och fett
  • Hantera släta föremål som lådor eller apparater på ett säkert sätt med lätthet
  • Håller fem gånger längre än en vanlig bomullshandske
  • Klipp-och-sydd konstruktion
  • Interlock bomullsfoder
  • 3/4 doppad
  • Stickad manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad CE-märke, ANSI , KATEGORI II EN 388 : 2111
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Green
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Cotton
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 9
Handske manschettstil Sticka
Liner material Interlock Cotton
Foder Interlock bomull
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Snitt-, punkterings-, nötnings- och skärmotstånd
Serie 47-200