Läs mer
Ansell™ Easy Flex 47-200 Series Nitril Medium Weight Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6.5
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Mycket bättre motståndskraft mot hakar, punktering och nötning.
- Nitrilbeläggning stöter bort olja och fett
- Hantera släta föremål som lådor eller apparater på ett säkert sätt med lätthet
- Håller fem gånger längre än en vanlig bomullshandske
- Klipp-och-sydd konstruktion
- Interlock bomullsfoder
- 3/4 doppad
- Stickad manschett
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitril |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märke, ANSI , KATEGORI II EN 388 : 2111 |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Green |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Cotton |
| Produkttyp | Medium vikt handskar |
| Visa mer |