Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generella vätske-i-glas-termometrar: Delvis nedsänkning
Produktkod. 16419623
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +260 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Temperaturområde (engelska):
na
Indelning:
0,5 °C
1 °C
Längd (metrisk) Totalt:
300 mm
350 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Indelning Längd (metrisk) Totalt
16419623 -20 °C till +150 °C na 1 °C 300 mm
16401265 -10 °C till +260 °C na 1 °C 350 mm
15265053 -35 °C till +50 °C na 0,5 °C 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16419623 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B603010300
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättavlästa partiella nedsänkningstermometrar
  • Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam, dessa termometrar går att spåra till NIST™ och inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (engelska) Totalt 30,08 cm
Längd (metrisk) Totalt 300 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) na
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +150 °C
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm