Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generella vätske-i-glas termometrar: Total nedsänkning
Produktkod. 16411265
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +225 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Temperaturområde (engelska):
Indelning:
0,5 °C
1 °C
Längd (metrisk) Totalt:
200 mm
300 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Indelning Längd (metrisk) Totalt Förpackningsstorlek
16411265 -20 °C till +150 °C 1 °C 300 mm -
17541535 -10 °C till +110 °C 1 °C 200 mm -
16421265 -10 °C till +225 °C 1 °C 350 mm -
15255053 -35 °C till +50 °C 0,5 °C 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16411265 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B603040200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.71 SEK
    258.08 SEK / Paket med 1
    Save 17.63 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Lättavlästa totala nedsänkningstermometrar
  • Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam, dessa termometrar går att spåra till NIST™ och inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (engelska) Totalt 30,08 cm
Längd (metrisk) Totalt 300 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +150 °C
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 1 °C