Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generella vätske-i-glas termometrar: Total nedsänkning
Produktkod. 17541535
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +225 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Temperaturområde (engelska):
—
Indelning:
0,5 °C
1 °C
Längd (metrisk) Totalt:
200 mm
300 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Indelning Längd (metrisk) Totalt Förpackningsstorlek
17541535 -10 °C till +110 °C — 1 °C 200 mm -
16411265 -20 °C till +150 °C — 1 °C 300 mm -
16421265 -10 °C till +225 °C — 1 °C 350 mm -
15255053 -35 °C till +50 °C — 0,5 °C 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17541535 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B603030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.94 SEK
    201.20 SEK / Paket med 1
    Save 68.74 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lättavlästa totala nedsänkningstermometrar
  • Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam, dessa termometrar går att spåra till NIST™ och inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (engelska) Totalt 7,9 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Längd (metrisk) Totalt 200 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Produkttyp Vätske-i-glas laboratorietermometer
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) —
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±0,5 °C
Indelning 1 °C