Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generella vätske-i-glas termometrar: Total nedsänkning
Produktkod. p-4908506 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +225 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Temperaturområde (engelska):
Indelning:
0,5 °C
1 °C
Längd (metrisk) Totalt:
200 mm
300 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17541535
Brand: H-B Instrument™ B603030000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättavlästa totala nedsänkningstermometrar
  • Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam, dessa termometrar går att spåra till NIST™ och inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (engelska) Totalt 7,9 tum
Längd (metrisk) Totalt 200 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska)
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±0,5 °C
Indelning 1 °C