Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Individuellt kalibrerade vätske-i-glas termometrar: Total nedsänkning
Handla allt SP Scienceware Produkter
Beskrivning
- Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
- Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
- EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Certifikat
Varje termometer inkluderar en termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST™ standarder som används för kalibreringen. Individuellt serialiserad och gjord i USA .
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 1° , 100° 200 °C |
| Certifikat och efterlevnad | Varje termometer inkluderar en individuell termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST standarder som används för kalibreringen. Individuellt serialiserad och gjord i USA |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier. |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Längd (engelska) Totalt | 14 tum |
| Längd (metrisk) Totalt | 350 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Flytande |
| Max. Temperatur (metrisk) | 225 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Visa mer |