Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generella vätske-i-glas-termometrar: Delvis nedsänkning
Produktkod. p-3591715 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +150 °C
-20 °C till +110 °C
Temperaturområde (engelska):
na
Längd (metrisk) Totalt:
200 mm
300 mm
Produktkod. 16491255
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lättavlästa partiella nedsänkningstermometrar.
  • Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam, dessa termometrar går att spåra till NIST och inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner, uttalande om noggrannhet
Längd (engelska) Totalt 7,9 tum
Längd (metrisk) Totalt 200 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) na
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +150 °C
Noggrannhet ±0,5 °C,± 1 °C under 0 °C och över 70 °C,± 1,5 °C över 110 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 50 mm (2 tum)