Läs mer
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner
Produktkod. 16662027 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
50μ m
75 μm
75μ m
150μ m
200 μm
Partikelstorlek:
2μ m
2.6μ m
3 μm
4μ m
5 μm
Monolit
Förpackningsmaterial:
Monolithpolymer
PSDVB (polystyrendivinylbensen)
Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsmaterial unitSize
16662027 150 mm 75μ m 3 μm Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid -
15988997 150 mm 75μ m 3 μm Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
16672027 150 mm 50μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
15998997 150 mm 50μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
16682027 250 mm 75μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid -
15909007 250 mm 75μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
16692027 500 mm 75μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
15919007 500 mm 75μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
16602037 150 mm 75μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid -
15929007 150 mm 75μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
16612037 750 mm 75μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid -
15939007 750 mm 75μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
16622037 150 mm 150μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid -
15949007 150 mm 150μ m 2μ m Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid Varje
15959007 250 mm 200 μm Monolit Monolithpolymer Varje
16632037 150 mm 75μ m 2.6μ m Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid -
16642037 150 mm 75 μm 5 μm Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid -
17294503 150 mm 150μ m 4μ m PSDVB (polystyrendivinylbensen) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 16662027 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ES900
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta HPLC-kolonner med kapillärflöde för separation av känsligt protein, peptid och mAbs med fristående eller integrerad lättanvänd design.
Säkerställ robust nano- och kapillärflöde in i din LC-MS med hjälp av Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner. Den integrerade kolumn/sändardesignen eliminerar dödvolym och är temperaturkontrollerad för maximal tillförlitlighet och prestanda. Dessa kolumner är rigoröst testade för att säkerställa maximal kvalitet och ger maximal enkelhet och användarvänlighet. Kapillärflödes-HPLC-kolonnerna tillhandahåller separation av känslig protein, peptid och monoklonal antikropp (mAb). De ger proteomikforskare mer än någonsin tidigare: mer genomströmning, mer känslighet, mer separationskraft och mer användarvänlighet.
Den unika EASY-Spray-designen ger kompromisslös prestanda och enkel användning i nano- och kapillära LC-MS-proteomikapplikationer. Funktioner inkluderar följande:
  • Precisionspositionerad glassändare
  • Integrerad precisionsdesignad union
  • Integrerad temperaturkontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolumn, EASY-Spray
Diameter (metrisk) 75μ m
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 7250 psi (500 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 450 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Enkel spray
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 15%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.